Merck
497584
Sigma-Aldrich
BACH-EI hydroboration reagent solution
2.0 M in THF
別名:
Borane N-ethyl-N-isopropylaniline complex
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5N(C2H5)CH(CH3)2·BH3
CAS番号:
分子量:
177.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
反応適合性
reagent type: reductant
濃度
2.0 M in THF
bp
65-67 °C
密度
0.904 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
B.CCN(C(C)C)c1ccccc1
InChI
1S/C11H17N.BH3/c1-4-12(10(2)3)11-8-6-5-7-9-11;/h5-10H,4H2,1-3H3;1H3
InChI Key
XYUIGBMTIMBDDQ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下のための試薬です。
  • ヒドロホウ素化反応
  • CBS-オキサザボロリジン触媒によるボラン還元
法的情報
BACH-EI is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-20.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-28.89 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
497584-VAR:
497584-100ML:4548173332819
497584-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)