Merck
497231
Sigma-Aldrich
5-メトキシ-4-メチルインドール
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H11NO
CAS番号:
分子量:
161.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
mp
76-79 °C (lit.)
SMILES記法
COc1ccc2[nH]ccc2c1C
InChI
1S/C10H11NO/c1-7-8-5-6-11-9(8)3-4-10(7)12-2/h3-6,11H,1-2H3
InChI Key
RISMXZVKSIWLMK-UHFFFAOYSA-N
詳細
5-Methoxy-4-methylindole or 5-methoxy-4-methyl-1H-indole is a substituted 1H-indole. Its efficacy as a substrate for indigoid production has been evaluated.
アプリケーション
  • マイトジェン活性型タンパク質キナーゼ活性型タンパク質キナーゼ2のインヒビターであるβ-カルボリン-1-カルボン酸類の合成に用いる反応剤
  • PPARδ部分アゴニストであるインドリルアントラニラートおよびイソキノリニルアントラニラートの合成に用いる反応剤
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
497231-BULK:
497231-VAR:
497231-1G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Zhongliu-Liu Wu et al.
Chemistry & biodiversity, 2(1), 51-65 (2006-12-29)
Glycogen synthase kinase-3 (GSK-3) is a potential drug target for a number of human diseases. Some indigoids have been found to be potent inhibitors of GSK-3, and individual compounds with better activity, specificity, and solubility are desired. In this work