Merck
496464
Sigma-Aldrich
Bis[4-(vinyloxy)butyl] isophthalate
96%
別名:
VEctomer® 4010 vinyl ether
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4-1,3-[CO2(CH2)4OCH=CH2]2
CAS番号:
分子量:
362.42
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
アッセイ
96%
屈折率
n20/D 1.51 (lit.)
密度
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C=COCCCCOC(=O)c1cccc(c1)C(=O)OCCCCOC=C
InChI
1S/C20H26O6/c1-3-23-12-5-7-14-25-19(21)17-10-9-11-18(16-17)20(22)26-15-8-6-13-24-4-2/h3-4,9-11,16H,1-2,5-8,12-15H2
InChI Key
KZYBDOUJLUPBEH-UHFFFAOYSA-N
法的情報
モルフレックス(Morflex)社製品。
VEctomer is a registered trademark of Vertellus Specialties, Inc.
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
WGK
WGK 2
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)