Merck
496294
Sigma-Aldrich
[2,3,3,3-Tetrafluoro-2-(trifluoromethyl)propyl]oxirane
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H5F7O
CAS番号:
分子量:
226.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.32 (lit.)
bp
81 °C (lit.)
密度
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
FC(F)(F)C(F)(CC1CO1)C(F)(F)F
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
71.1 °F - closed cup
引火点(℃)
21.7 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
496294-VAR:
496294-BULK:
496294-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)