Merck
496243
Sigma-Aldrich
2-Methylbenzyl isocyanate
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H4CH2NCO
CAS番号:
分子量:
147.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.528 (lit.)
bp
226 °C (lit.)
密度
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1ccccc1CN=C=O
InChI
1S/C9H9NO/c1-8-4-2-3-5-9(8)6-10-7-11/h2-5H,6H2,1H3
InChI Key
VNHPWTGETWKSLP-UHFFFAOYSA-N
詳細
2-Methylbenzyl isocyanate, also known as 1-(isocyanatomethyl)-2-methylbenzene, is an organic building block containing an isocyanate group. Its vapor pressure has been reported.
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
210.2 °F - closed cup
引火点(℃)
99 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
496243-5G:
496243-VAR:
496243-1G:
496243-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yaws CL
The Yaws Handbook of Vapor Pressure: Antoine coefficients , 77-77 (2015)