Merck
495999
Sigma-Aldrich
Tris(butylcyclopentadienyl)erbium(III)
99.9% trace metals basis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Er(C5H4C4H9)3
CAS番号:
分子量:
530.86
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
アッセイ
99.9% trace metals basis
形状
liquid
反応適合性
core: erbium
reagent type: catalyst
bp
240 °C/0.1 mmHg (lit.)
密度
1.309 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Er].CCCC[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CCCC[C]2[CH][CH][CH][CH]2.CCCC[C]3[CH][CH][CH][CH]3
InChI
1S/3C9H13.Er/c3*1-2-3-6-9-7-4-5-8-9;/h3*4-5,7-8H,2-3,6H2,1H3;
InChI Key
JRCMYZNYPKTOPG-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Pyr. Liq. 1 - Water-react 2
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
204.8 °F - closed cup
引火点(℃)
96 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
Jan Code
495999-5G:
495999-BULK:
495999-VAR:
495999-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)