Merck
495603
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-isocyanatobutyrate
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
OCN(CH2)3CO2C2H5
CAS番号:
分子量:
157.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.434 (lit.)
bp
214 °C (lit.)
密度
1.065 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOC(=O)CCCN=C=O
InChI
1S/C7H11NO3/c1-2-11-7(10)4-3-5-8-6-9/h2-5H2,1H3
InChI Key
GVDRIEURYWMQNO-UHFFFAOYSA-N
詳細
Ethyl 4-isocyanatobutyrate can be synthesized by reacting ethyl 4-aminobutyrate hydrochloride with phosgene. Its enthalpy of vaporization at boiling point has been evaluated.
アプリケーション
Ethyl 4-isocyanatobutyrate may be used in the synthesis of 1-(3-ethoxycarbonylpropylcarbamoyl)-5-fluorouracil.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
219.2 °F - closed cup
引火点(℃)
104 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
495603-BULK:
495603-1G:
495603-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 542-542 (2014)
5-Fluorouracil derivatives. XI. Synthesis of 1-hexylcarbamoyl-5-fluorouracil metabolites.
Ozaki S, et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 34(2), 893-896 (1986)