Merck
495522
Sigma-Aldrich
Cesium fluoroaluminate
−200 mesh, ≥99.9%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cs2AlF5
CAS番号:
分子量:
387.78
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥99.9%
粒径
−200 mesh
mp
423-436 °C (lit.)
密度
3.7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Cs+].F[Al-](F)(F)F
InChI
1S/Al.Cs.4FH/h;;4*1H/q+3;+1;;;;/p-4
InChI Key
UYFXWCIZFDKSTJ-UHFFFAOYSA-J
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
495522-25G:
495522-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)