Merck
494305
Sigma-Aldrich
ビニルトリメチルシラン
≥99.5%
別名:
トリメチル(ビニル)シラン, (トリメチルシリル)エチレン, エテニルトリメチルシラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3SiCHCH2
CAS番号:
分子量:
100.23
Beilstein:
956572
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
蒸気圧
4.44 psi ( 20 °C)
アッセイ
≥99.5%
屈折率
n20/D 1.391 (lit.)
bp
55 °C (lit.)
密度
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C[Si](C)(C)C=C
InChI
1S/C5H12Si/c1-5-6(2,3)4/h5H,1H2,2-4H3
InChI Key
GCSJLQSCSDMKTP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-11.2 °F
引火点(℃)
-24 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
494305-BULK:
494305-25ML:
494305-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)