Merck
493929
Sigma-Aldrich
Tripyrrolidinophosphine
97%
別名:
Phosphorous acid tripyrrolidide, Tris(N,N-tetramethylene)phosphorous acid triamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H24N3P
CAS番号:
分子量:
241.31
Beilstein:
1343311
MDL番号:
UNSPSCコード:
12350000
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.53 (lit.)
bp
104 °C/0.1 mmHg (lit.)
密度
1.049 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C1CCN(C1)P(N2CCCC2)N3CCCC3
InChI
1S/C12H24N3P/c1-2-8-13(7-1)16(14-9-3-4-10-14)15-11-5-6-12-15/h1-12H2
InChI Key
PXFLCAQHOZXYED-UHFFFAOYSA-N