Merck
493589
Sigma-Aldrich
Tris(cyclopentadienyl)neodymium(III)
99.9%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Nd(C5H5)3
CAS番号:
分子量:
339.52
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
アッセイ
99.9%
bp
220 °C/0.01 mmHg (lit.)
mp
~235 °C (lit.)
SMILES記法
[Nd].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2.[CH]3[CH][CH][CH][CH]3
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 2 - Water-react 2
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
引火点(°F)
168.1 °F - closed cup
引火点(℃)
75.6 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
493589-5G:
493589-1G:
493589-BULK:
試験成績書(COA)