Merck
493309
Sigma-Aldrich
Propane-1-13C
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH213CH3
CAS番号:
分子量:
45.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
蒸気密度
1.5 (vs air)
蒸気圧
8.42 atm ( 21.1 °C)
同位体純度
99 atom % 13C
bp
−42.1 °C (lit.)
mp
−188 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
CC[13CH3]
InChI
1S/C3H8/c1-3-2/h3H2,1-2H3/i1+1
InChI Key
ATUOYWHBWRKTHZ-OUBTZVSYSA-N
包装
Sure/Pacシリンダー、1/4"雄型NPTバルブ付き
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
おすすめ製品
Brass hose adapter Z146811 or brass body mini gas regulator Z513539 is recommended.
法的情報
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ホースバーブ
製品番号
詳細
価格
レギュレーター
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameGas cylinder
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
保管分類コード
2A - Gases
WGK
nwg
引火点(°F)
-155.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-104.00 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
493309-BULK:
493309-VAR:
493309-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)