Merck
492272
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfone-d6
99 atom % D, 99% (CP)
別名:
Methyl-d3 sulfone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CD3)2SO2
CAS番号:
分子量:
100.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % D
品質水準
アッセイ
99% (CP)
形状
solid
bp
238 °C (lit.)
mp
107-109 °C (lit.)
質量シフト
M+6
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])S(=O)(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6O2S/c1-5(2,3)4/h1-2H3/i1D3,2D3
InChI Key
HHVIBTZHLRERCL-WFGJKAKNSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3