Merck
490393
Sigma-Aldrich
Stearic acid-18,18,18-d3
98 atom % D, 99% (CP)
別名:
Octadecanoic-18,18,18-d3 acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD3(CH2)16CO2H
CAS番号:
分子量:
287.50
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
99% (CP)
形状
solid
bp
361 °C (lit.)
mp
68-70 °C (lit.)
質量シフト
M+3
SMILES記法
O=C(CCCCCCCCCCCCCCCCC([2H])([2H])[2H])O
InChI
1S/C18H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H,19,20)/i1D3
InChI Key
QIQXTHQIDYTFRH-FIBGUPNXSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113.00 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
490393-VAR:
490393-BULK:
490393-250MG-PW:
490393-250MG:
試験成績書(COA)