Merck
489921
Sigma-Aldrich
L-Alanine-3,3,3-d3
99 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD3CH(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
92.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % D
アッセイ
99% (CP)
形状
solid
光学活性
[α]25/D +14.5°, c = 2 in 1 M HCl
mp
314.5 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+3
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i1D3
InChI Key
QNAYBMKLOCPYGJ-VGCLAIIRSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
489921-1G-PW:
489921-VAR:
489921-BULK:
489921-1G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jun Zeng et al.
Journal of proteome research, 13(7), 3420-3431 (2014-05-24)
Hepatocellular carcinoma (HCC) is one of the most lethal malignancies. The lack of effective screening methods for early diagnosis has been a longstanding bottleneck to improve the survival rate. In the present study, a capillary electrophoresis-time-of-flight mass spectrometry (CE-TOF/MS)-based metabolomics
Toshiki Mochizuki et al.
Analytica chimica acta, 875, 73-82 (2015-05-06)
A novel triazine-type chiral derivatization reagent, i.e., (S)-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl-1-(4,6-dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl) pyrrolidine-2-carboxylate (DMT-(S)-Pro-OSu), was developed for the highly sensitive and selective detection of chiral amines and amino acids by UPLC-MS/MS analysis. The enantiomers of amino acids were easily labeled with the reagents at