Merck
488755
Sigma-Aldrich
Diammonium-15N2 hydrogen phosphate
98 atom % 15N
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(15NH4)2HPO4
CAS番号:
分子量:
134.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % 15N
品質水準
フォーム
solid
mp
155 °C (lit.)
質量シフト
M+2
SMILES記法
[H][15N+]([H])([H])[H].[H][15N+]([H])([H])[H].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2H3N.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H3,1,2,3,4)/i2*1+1;
InChI Key
MNNHAPBLZZVQHP-ISOLYIDJSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
488755-1G:
488755-VAR:
488755-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)