Merck
487449
Sigma-Aldrich
2-Propylphenyl isocyanate
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH2C6H4NCO
CAS番号:
分子量:
161.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.522 (lit.)
bp
50 °C/0.1 mmHg (lit.)
密度
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCc1ccccc1N=C=O
InChI
1S/C10H11NO/c1-2-5-9-6-3-4-7-10(9)11-8-12/h3-4,6-7H,2,5H2,1H3
InChI Key
NSGTVMQTRFUUSL-UHFFFAOYSA-N
詳細
2-Propylphenyl isocyanate, also known as 1-isocyanato-2-propylbenzene, is an organic building block containing an isocyanate group. Its enthalpy of vaporization at boiling point has been reported.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
185.0 °F - closed cup
引火点(℃)
85 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
487449-VAR:
487449-BULK:
487449-1G:
487449-5G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 578-578 (2014)