Merck
487430
Sigma-Aldrich
2-Phenoxyphenyl isocyanate
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5OC6H4NCO
CAS番号:
分子量:
211.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.588 (lit.)
bp
101 °C/0.1 mmHg (lit.)
密度
1.168 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O=C=Nc1ccccc1Oc2ccccc2
InChI
1S/C13H9NO2/c15-10-14-12-8-4-5-9-13(12)16-11-6-2-1-3-7-11/h1-9H
InChI Key
KCHQIPPONLLUGU-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
487430-1G:
487430-VAR:
487430-BULK:
487430-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)