Merck
487325
Sigma-Aldrich
2-Iodophenyl isocyanate
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
IC6H4NCO
CAS番号:
分子量:
245.02
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.633 (lit.)
bp
245 °C (lit.)
密度
1.891 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
−20°C
SMILES記法
Ic1ccccc1N=C=O
InChI
1S/C7H4INO/c8-6-3-1-2-4-7(6)9-5-10/h1-4H
InChI Key
VVNMGFXOVZRKQF-UHFFFAOYSA-N
詳細
2-Iodophenyl isocyanate, also known as 1-iodo-2-isocyanatobenzene, is an organic building block containing an isocyanate group. Its enthalpy of vaporization at boiling point has been reported.
アプリケーション
2-Iodophenyl isocyanate (o-Iodophenyl isocyanate) may be used in the synthesis of novel iodophenyl-cholesteryl carbamates.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
487325-BULK:
487325-VAR:
487325-2G:4548173992198
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Spectral Study of Some Cholesteryl Carbamates.
Topala C, et al.
Revista de Chimie (Bucharest, Romania), 61(6), 557-562 (2010)
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 536-536 (2014)