Merck
487279
Sigma-Aldrich
3,4-ジクロロベンジルイソシアナート
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl2C6H3CH2NCO
CAS番号:
分子量:
202.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
95%
屈折率
n20/D 1.568 (lit.)
bp
282 °C (lit.)
密度
1.375 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
−20°C
SMILES記法
Clc1ccc(CN=C=O)cc1Cl
InChI
1S/C8H5Cl2NO/c9-7-2-1-6(3-8(7)10)4-11-5-12/h1-3H,4H2
InChI Key
WLNAHQZFPSSVTP-UHFFFAOYSA-N
詳細
3,4-Dichlorobenzyl isocyanate, also known as 1,2-dichloro-4-(isocyanatomethyl)benzene, is an organic building block containing an isocyanate group.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
487279-2G:
487279-10G:
487279-VAR:
487279-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)