Merck
486205
Sigma-Aldrich
Tetrachloroethylene-13C1
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl2C=13CCl2
CAS番号:
分子量:
166.83
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
99% (CP)
bp
121 °C (lit.)
mp
−22 °C (lit.)
密度
1.623 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+1
SMILES記法
Cl\C(Cl)=[13C](/Cl)Cl
InChI
1S/C2Cl4/c3-1(4)2(5)6/i1+1
InChI Key
CYTYCFOTNPOANT-OUBTZVSYSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
486205-BULK:
486205-VAR:
486205-100MG:
試験成績書(COA)