Merck
483494
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethoxyphenylboronic acid
≥95%
別名:
2,5-Dimethoxybenzeneboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3O)2C6H3B(OH)2
CAS番号:
分子量:
181.98
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95%
mp
95-98 °C (lit.)
SMILES記法
COc1ccc(OC)c(c1)B(O)O
InChI
1S/C8H11BO4/c1-12-6-3-4-8(13-2)7(5-6)9(10)11/h3-5,10-11H,1-2H3
InChI Key
QOZLFNQLIKOGDR-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Reactant for:
  • Suzuki-Miyaura and Negishi couplings
その他情報
Contains varying amounts of anhydride
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
483494-5G:
483494-SAMPLE:
483494-25G:
483494-VAR:
483494-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)