Merck
483206
Sigma-Aldrich
(3-Chloropropyl)dimethoxymethylsilane
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl(CH2)3Si(OCH3)2CH3
CAS番号:
分子量:
182.72
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.426 (lit.)
bp
70-72 °C/11 mmHg (lit.)
密度
1.019 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CO[Si](C)(CCCCl)OC
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
168.8 °F - closed cup
引火点(℃)
76 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
483206-VAR:
483206-BULK:
483206-25ML:
483206-5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)