Merck
483168
Sigma-Aldrich
ヘキサフェニルシクロトリシロキサン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C36H30O3Si3
CAS番号:
分子量:
594.88
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
bp
300 °C/1 mmHg (lit.)
mp
184-188 °C (lit.)
SMILES記法
O1[Si](O[Si](O[Si]1(c2ccccc2)c3ccccc3)(c4ccccc4)c5ccccc5)(c6ccccc6)c7ccccc7
InChI
1S/C36H30O3Si3/c1-7-19-31(20-8-1)40(32-21-9-2-10-22-32)37-41(33-23-11-3-12-24-33,34-25-13-4-14-26-34)39-42(38-40,35-27-15-5-16-28-35)36-29-17-6-18-30-36/h1-30H
InChI Key
VCYDUTCMKSROID-UHFFFAOYSA-N
その他情報
他のフェニルシクロシロキサンを含有します。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
483168-VAR:
483168-5G:
483168-25G:
483168-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Kyungkuk Koh et al.
Polymers, 13(4) (2021-02-13)
In this study, a fast curable polysiloxane-silphenylene hybrimer (PSH) was synthesized by the nonhydrolytic sol-gel condensation of phenyl-vinyl-oligosiloxane (PVO) and tris(dimethylhydrosilyl)benzene (TDMSB) under a Pt catalyst to investigate its optical property and thermal stability. The combination of PVO and tripod-type