Merck
482684
Sigma-Aldrich
ArgoGel−MB-CHO
120-230 μm particle size
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
製品種目
ArgoPore
クロスリンク
1 % cross-linked
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reactivity: amine reactive
標識化の程度
0.35-0.45 mmol typical aldehyde loading per g
粒径
120-230 μm
官能基
aldehyde
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H]C(=O)c1ccc(O)cc1OC.CC(COCCO)(COCCO)Cc2ccc(C=C)cc2
法的情報
ArgoGel is a trademark of Argonaut Technologies, Inc.
ArgoPore is a trademark of Argonaut Technologies, Inc.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)