Merck
482323
Sigma-Aldrich
2-Bromophenylacetyl chloride
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H4CH2COCl
CAS番号:
分子量:
233.49
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.573 (lit.)
bp
186 °C (lit.)
密度
1.57 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
ClC(=O)Cc1ccccc1Br
InChI
1S/C8H6BrClO/c9-7-4-2-1-3-6(7)5-8(10)11/h1-4H,5H2
InChI Key
RFPBUXOVSZEMSW-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
482323-5ML:
482323-BULK:
482323-VAR:
482323-25ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)