Merck
482269
Sigma-Aldrich
ナトリウムコバルチカルボラン
95%
別名:
Sodium bis(undecahydro-7,8-dicarbaundecaborato)cobaltate, Sodium bis-1,2-dicarbollylcobaltate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H22B18CoNa
CAS番号:
分子量:
346.74
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
95%
mp
>300 °C (lit.)
SMILES記法
[Na+].[Co-].B1BBBBC2BC2BBBB1.B3BBBBC4BC4BBBB3
InChI
1S/2C2H12B10.Co.Na/c2*3-1-2(3)5-7-9-11-12-10-8-6-4-1;;/h2*1-12H;;/q;;-1;+1
InChI Key
WUOJUVSOTXCWMB-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Sodium cobalticarborane was used in a comparitive study against ethylene glycol functionalized polystyrene microspheres (P-EG) based electrodes.1
包装
Packaged in glass bottles
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
482269-BULK:
482269-5G:
482269-VAR:
482269-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Potentiometric Response Characteristics of
Membrane-Based Cs+-Selective Electrodes Containing
Ionophore-Functionalized Polymeric Microspheres, SAGE-Hindawi Access to Research
Peper S and Gonczy C
International Journal of Electrochemistry (2011)
Christopher J Traverse et al.
Scientific reports, 7(1), 16399-16399 (2017-11-29)
Organic molecular salts are an emerging and highly tunable class of materials for organic and transparent photovoltaics. In this work, we demonstrate novel phenyl borate and carborane-based anions paired with a near-infrared (NIR)-selective heptamethine cation. We further explore the effects