Merck
481661
Sigma-Aldrich
Tris(2,6-diisopropylphenoxy)niobium(V) chloride
別名:
Dichlorotris(2,6-diisopropylphenolato)niobium
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C36H51Cl2NbO3
CAS番号:
分子量:
695.60
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
反応適合性
reagent type: catalyst
core: niobium
SMILES記法
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1O[Nb](Cl)(Cl)(Oc2c(cccc2C(C)C)C(C)C)Oc3c(cccc3C(C)C)C(C)C
InChI
1S/3C12H18O.2ClH.Nb/c3*1-8(2)10-6-5-7-11(9(3)4)12(10)13;;;/h3*5-9,13H,1-4H3;2*1H;/q;;;;;+5/p-5
InChI Key
XDGZKBQTQCTDDX-UHFFFAOYSA-I
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
481661-1G:
481661-5G:
481661-VAR:
481661-BULK:
試験成績書(COA)