Merck
481238
Sigma-Aldrich
Bis(methylcyclopentadienyl)zirconium(IV) dichloride
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H14Cl2Zr
CAS番号:
分子量:
320.37
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
反応適合性
reagent type: catalyst
core: zirconium
mp
180.5-184 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[Zr]Cl.C[C]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C6H7.2ClH.Zr/c2*1-6-4-2-3-5-6;;;/h2*2-5H,1H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI Key
LOKCKYUBKHNUCV-UHFFFAOYSA-L
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B - Water-react 2
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)