Merck
479454
Sigma-Aldrich
Bis(propylcyclopentadienyl)magnesium
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Mg(C5H4C3H7)2
CAS番号:
分子量:
238.65
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
アッセイ
96%
屈折率
n20/D 1.513 (lit.)
密度
0.935 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Mg].CCC[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CCC[C]2[CH][CH][CH][CH]2
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Pyr. Liq. 1 - Water-react 2
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
210.2 °F - closed cup
引火点(℃)
99 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
479454-VAR:
479454-1G:
479454-BULK:
479454-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)