Merck
479020
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trimethyl-1,3-phenylene diisocyanate
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3C6H(NCO)2
CAS番号:
分子量:
202.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
bp
102 °C/0.4 mmHg (lit.)
mp
57-60 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cc(C)c(N=C=O)c(C)c1N=C=O
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
479020-1G:
479020-VAR:
479020-BULK:
479020-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)