アッセイ
95%
屈折率
n20/D 1.524 (lit.)
bp
66-67 °C/5 mmHg (lit.)
密度
1.019 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)c1ccccc1N=C=O
InChI
1S/C10H11NO/c1-8(2)9-5-3-4-6-10(9)11-7-12/h3-6,8H,1-2H3
InChI Key
MWBSQVPLYJZPTG-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
190.4 °F - closed cup
引火点(℃)
88 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
478989-BULK:
478989-5G:
478989-1G:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)