アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.595 (lit.)
bp
170 °C/3 mmHg (lit.)
密度
1.169 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C=Nc1ccc(Oc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C13H9NO2/c15-10-14-11-6-8-13(9-7-11)16-12-4-2-1-3-5-12/h1-9H
InChI Key
PNBUGOFIKAHZRW-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
478970-VAR:
478970-BULK:
478970-5G:
478970-1G:
試験成績書(COA)