Merck
478849
Sigma-Aldrich
エルビウム(III)イソプロポキシド
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Er(OCH(CH3)2)3
CAS番号:
分子量:
344.52
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
アッセイ
99%
mp
325 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
CC(C)O[Er](OC(C)C)OC(C)C
特徴および利点
Precursor for aluminum-erbium complexes for active optical fibers.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)