Merck
478830
Sigma-Aldrich
2,4-Dibromophenyl isocyanate
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Br2C6H3NCO
CAS番号:
分子量:
276.91
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
mp
81-85 °C (lit.)
SMILES記法
Brc1ccc(N=C=O)c(Br)c1
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
478830-BULK:
478830-1G:
478830-5G:
478830-250MG:
478830-VAR:
試験成績書(COA)