Merck
478482
Sigma-Aldrich
4-Chloro-6-methyl-1,3-phenylene diisocyanate
98%
別名:
4-Chloro-6-methyl-1,3-phenylene diisocyanate, 5-Chloro-2,4-toluenediisocyanate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H2(CH3)(NCO)2
CAS番号:
分子量:
208.60
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
mp
61-65 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1cc(Cl)c(cc1N=C=O)N=C=O
InChI
1S/C9H5ClN2O2/c1-6-2-7(10)9(12-5-14)3-8(6)11-4-13/h2-3H,1H3
InChI Key
AULVDVFFHZBVDO-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
478482-2G:
478482-VAR:
478482-BULK:
478482-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)