Merck
478458
Sigma-Aldrich
3,4-Dimethylphenyl isocyanate
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2C6H3NCO
CAS番号:
分子量:
147.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.536 (lit.)
bp
85 °C/2 mmHg (lit.)
密度
1.051 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccc(cc1C)N=C=O
InChI
1S/C9H9NO/c1-7-3-4-9(10-6-11)5-8(7)2/h3-5H,1-2H3
InChI Key
AYCDBMRVKSXYKW-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
197.6 °F - closed cup
引火点(℃)
92 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
478458-5G:
478458-BULK:
478458-VAR:
478458-1G:
試験成績書(COA)