Merck
478334
Sigma-Aldrich
4-Methyl-2-nitrophenyl isocyanate
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H3(NO2)NCO
CAS番号:
分子量:
178.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
95%
mp
57-61 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1ccc(N=C=O)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H6N2O3/c1-6-2-3-7(9-5-11)8(4-6)10(12)13/h2-4H,1H3
InChI Key
RTXDHIPQKZLDJD-UHFFFAOYSA-N
詳細
4-Methyl-2-nitrophenyl isocyanate, also known as 1-isocyanato-4-methyl-2-nitrobenzene, is an organic building block containing an isocyanate group. The conformational analysis of 4-methyl-2-nitrophenyl isocyanate has been reported based on its vibrational spectral data and density functional theory (DFT) calculations.
アプリケーション
4-Methyl-2-nitrophenyl isocyanate may be used in the preparation 4-methylphenyl analog of 2-[(2-nitrophenyl)amino]furanone.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
478334-BULK:
478334-1G:
478334-VAR:
478334-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Vibration and DFT analysis of 2-methyl-3-nitrophenyl isocyanate and 4-methyl-2-nitrophenyl isocyanate.
Tonannavar J, et al.
Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 95, 120-127 (2012)
Synthesis of some novel 1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-ylidenes.
Mack RA, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 58(22), 6158-6162 (1993)