Merck
478172
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-methylphenyl isocyanate
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H3(CH3)NCO
CAS番号:
分子量:
212.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
95%
mp
47-50 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cc(Br)ccc1N=C=O
InChI
1S/C8H6BrNO/c1-6-4-7(9)2-3-8(6)10-5-11/h2-4H,1H3
InChI Key
NXAYRHQYINQHRF-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
478172-VAR:
478172-2G:
478172-BULK:
478172-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)