Merck
478024
Sigma-Aldrich
2-Isopropyl-6-methylphenyl isocyanate
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHC6H3(CH3)NCO
CAS番号:
分子量:
175.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.526 (lit.)
bp
92 °C/3 mmHg (lit.)
密度
1.008 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)c1cccc(C)c1N=C=O
InChI
1S/C11H13NO/c1-8(2)10-6-4-5-9(3)11(10)12-7-13/h4-6,8H,1-3H3
InChI Key
PGHDAVZHFWFZJK-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
217.4 °F - closed cup
引火点(℃)
103 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
478024-5G:
478024-VAR:
478024-BULK:
478024-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)