Merck
477966
Sigma-Aldrich
Allyldiphenylphosphine oxide
97%
別名:
NSC 616249, NSC 98715, ジフェニル-2-プロペニルホスフィンオキシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2C=CHCH2P(C6H5)2(O)
CAS番号:
分子量:
242.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
反応適合性
reagent type: ligand
mp
110-114 °C (lit.)
官能基
phosphine
SMILES記法
C=CCP(=O)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H15OP/c1-2-13-17(16,14-9-5-3-6-10-14)15-11-7-4-8-12-15/h2-12H,1,13H2
InChI Key
PGPAPANRSWMTQO-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の用途に用いる反応剤です。
  • 末端アルキンを原料とする位置選択的および化学選択的銅触媒シリル亜鉛化と求電子置換を経由するα位置換アルキルシランの合成。アルキルシランのFleming-Tamao酸化を経由するα位置換アルコールの合成
  • ポリジメチルシロキサン(PDMS)の疎水性マトリックス中に埋め込まれたGrubbs触媒を用いるオレフィン異性化
  • ジアステレオトピック基選択性分子内Diels-Alder反応を経由するC9位置換trans-ヒドリンデン
  • Grubbs第二世代Ru触媒存在下での、アリル基含有化合物のプロペニル基含有化合物への異性化
  • アルケニルホスフィンオキシドおよびビスホスフィンオキシドを生成する、ビニルホスフィンオキシドおよびアリルホスフィンオキシドのルテニウム触媒オレフィンクロスメタセシス
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
477966-BULK:
477966-10G:
477966-VAR:
試験成績書(COA)