Merck
477753
Sigma-Aldrich
1,2-Dimethyl-1,1,2,2-tetraphenyldisilane
97%
別名:
1,2-Dimethyltetraphenyldisilane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(SiCH3(C6H5)2)2
CAS番号:
分子量:
394.66
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
mp
140-144 °C (lit.)
SMILES記法
C[Si](c1ccccc1)(c2ccccc2)[Si](C)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C26H26Si2/c1-27(23-15-7-3-8-16-23,24-17-9-4-10-18-24)28(2,25-19-11-5-12-20-25)26-21-13-6-14-22-26/h3-22H,1-2H3
InChI Key
JNZRJYXUMDPPRK-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
477753-5G:
477753-1G:
477753-BULK:
477753-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)