Merck
477710
Sigma-Aldrich
2-(Chloromethyl)phenyl acetate
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CO2C6H4CH2Cl
CAS番号:
分子量:
184.62
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.523 (lit.)
bp
98-100 °C/1.5 mmHg (lit.)
mp
32-37 °C (lit.)
密度
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)Oc1ccccc1CCl
InChI
1S/C9H9ClO2/c1-7(11)12-9-5-3-2-4-8(9)6-10/h2-5H,6H2,1H3
InChI Key
ZVARSKBWVMXPQO-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
477710-1G:
477710-5G:
477710-VAR:
477710-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)