Merck
477168
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1,2-Epoxytridecane
97%
別名:
(R)-(+)-Undecyloxirane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H26O
CAS番号:
分子量:
198.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
光学活性
[α]25/D +10°, neat
屈折率
n20/D 1.438 (lit.)
bp
138 °C/15 mmHg (lit.)
密度
0.841 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCCCC[C@@H]1CO1
InChI
1S/C13H26O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-12-14-13/h13H,2-12H2,1H3/t13-/m1/s1
InChI Key
ZKAPVLMBPUYKKP-CYBMUJFWSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
212.0 °F - closed cup
引火点(℃)
100 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
477168-BULK:
477168-100MG:
477168-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)