Merck
47701
Sigma-Aldrich
Fmoc-Tic-OH
≥97.0% (HPLC)
別名:
(S)-N-Fmoc-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H21NO4
CAS番号:
分子量:
399.44
Beilstein:
4827574
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
光学活性
[α]20/D +26.0±3.0°, c = 1% in methanol
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)[C@@H]1Cc2ccccc2CN1C(=O)OCC3c4ccccc4-c5ccccc35
InChI
1S/C25H21NO4/c27-24(28)23-13-16-7-1-2-8-17(16)14-26(23)25(29)30-15-22-20-11-5-3-9-18(20)19-10-4-6-12-21(19)22/h1-12,22-23H,13-15H2,(H,27,28)/t23-/m0/s1
InChI Key
LIRBCUNCXDZOOU-QHCPKHFHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連事項
Bridged analog of FMOC-L-phenylalanine
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2