Merck
47632
Sigma-Aldrich
Fmoc-Arg(Mtr)-OH
≥98.0% (TLC)
別名:
Nα-Fmoc-Nω-(4-メトキシ-2,3,6-トリメチルベンゼンスルホニル)-L-アルギニン, Nα-Fmoc-Nω-MTR-L-アルギニン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C31H36N4O7S
CAS番号:
分子量:
608.71
Beilstein:
5206491
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥98.0% (TLC)
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
−20°C
SMILES記法
COc1cc(C)c(c(C)c1C)S(=O)(=O)NC(=N)NCCC[C@H](NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)C(O)=O
InChI
1S/C31H36N4O7S/c1-18-16-27(41-4)19(2)20(3)28(18)43(39,40)35-30(32)33-15-9-14-26(29(36)37)34-31(38)42-17-25-23-12-7-5-10-21(23)22-11-6-8-13-24(22)25/h5-8,10-13,16,25-26H,9,14-15,17H2,1-4H3,(H,34,38)(H,36,37)(H3,32,33,35)/t26-/m0/s1
InChI Key
LKGHIEITYHYVED-SANMLTNESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
固相ペプチド合成で使用される保護されたアルギニン誘導体です。argのMTR-グアニジン保護は、トシル基よりも酸に敏感です。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
47632-BULK-F:
47632-VAR-F:
47632-10G-F:
47632-250MG-F:
47632-1G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
M P Williamson et al.
European journal of biochemistry, 158(3), 527-536 (1986-08-01)
The peptide alpha Ahx-Met-Ala-Asp-Pro-Asn-Arg-Phe-Arg-Gly-Lys-Asp-Leu-Pro-Val-Leu- Asp-Gln-Leu-Thr-Asp-Pro-Pro-alpha Ahx (epsilon Ahx = 6-aminohexanoyl), the antigenic sequence 11-32 from Herpes simplex virus glycoprotein D-1, has been synthesised. Its 1H-NMR spectrum has been assigned by a combination of two-dimensional techniques in H2O and 2H2O. Its
E. Atherton et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 2065-2065 (1985)
M. Fujino et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 29, 2825-2825 (1981)