Merck
474991
Sigma-Aldrich
3-ブロモ-4-メチルチオフェン
95%
別名:
3-Methyl-4-bromothiophene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H5BrS
CAS番号:
分子量:
177.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
95%
屈折率
n20/D 1.579 (lit.)
bp
179-183 °C/770 mmHg (lit.)
密度
1.584 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cscc1Br
InChI
1S/C5H5BrS/c1-4-2-7-3-5(4)6/h2-3H,1H3
InChI Key
MBUSOPVRLCFJCS-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
172.4 °F - closed cup
引火点(℃)
78 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
474991-VAR:
474991-BULK:
474991-1G:
474991-5G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Oligothiophenes are important organic electronic materials which can be produced using synthetic intermediates and Suzuki coupling.
オリゴチオフェンは重要な有機電子材料であり、いくつかの中間体と鈴木-宮浦カップリングを用いて大規模で製造することができます。