Merck
474959
Sigma-Aldrich
2-イソチオシアナト安息香酸エチル
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
SCNC6H4CO2C2H5
CAS番号:
分子量:
207.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
95%
屈折率
n20/D 1.614 (lit.)
bp
150 °C/1 mmHg (lit.)
密度
1.201 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC(=O)c1ccccc1N=C=S
InChI
1S/C10H9NO2S/c1-2-13-10(12)8-5-3-4-6-9(8)11-7-14/h3-6H,2H2,1H3
InChI Key
TYEPWLJHQLYWSR-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
474959-BULK:
474959-1G:
474959-5G:
474959-VAR:
試験成績書(COA)