Merck
47475
Sigma-Aldrich
Fmoc-Pro-OPfp
≥96.0%
別名:
N-(9-フルオレニルメトキシカルボニル)-L-プロリンペンタフルオロフェニルエステル, Fmoc-L-プロリンペンタフルオロフェニルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H18F5NO4
CAS番号:
分子量:
503.42
Beilstein:
4731096
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥96.0%
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
127-129 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Fc1c(F)c(F)c(OC(=O)[C@@H]2CCCN2C(=O)OCC3c4ccccc4-c5ccccc35)c(F)c1F
InChI
1S/C26H18F5NO4/c27-19-20(28)22(30)24(23(31)21(19)29)36-25(33)18-10-5-11-32(18)26(34)35-12-17-15-8-3-1-6-13(15)14-7-2-4-9-16(14)17/h1-4,6-9,17-18H,5,10-12H2/t18-/m0/s1
InChI Key
CQBLOHXKGUNWRV-SFHVURJKSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
47475-1G:
47475-VAR:
47475-BULK:
47475-5G:
47475-25G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Proline analogues are promising candidates for tuning the biological, pharmaceutical, or physicochemical properties of naturally occuring, as well as de novo designed, linear, and, cyclic peptides.