Merck
47469
Sigma-Aldrich
Fmoc-Met-OPfp
≥96.0% (HPLC)
別名:
Fmoc-L-メチオニンペンタフルオロフェニルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H20F5NO4S
CAS番号:
分子量:
537.50
Beilstein:
4732241
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥96.0% (HPLC)
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CSCC[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(=O)Oc4c(F)c(F)c(F)c(F)c4F
InChI
1S/C26H20F5NO4S/c1-37-11-10-18(25(33)36-24-22(30)20(28)19(27)21(29)23(24)31)32-26(34)35-12-17-15-8-4-2-6-13(15)14-7-3-5-9-16(14)17/h2-9,17-18H,10-12H2,1H3,(H,32,34)/t18-/m0/s1
InChI Key
OKDPSRDTLNXPFQ-SFHVURJKSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
47469-BULK:
47469-VAR:
47469-1G:
47469-5G:
試験成績書(COA)